Morpholin-4-ylacetic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Morpholineacetic acid
469580010 469580050
469580010.EA 495 NOK
469580010. 469580050.
Morpholin-4-ylacetic acid 95%
Morpholin-4-ylacetic acid
Formel: C₆H₁₁NO₃
MW: 145,160 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00504633
CAS-nummer: 3235-69-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance almost white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Melting point 160°C to 165°C
Titration with NaOH ≥94 %