3-Pyridineacetic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (Pyridin-3-yl)acetic acid
469620010 469620050
469620010.EA 545 NOK
469620010. 469620050.
3-Pyridineacetic acid 95%
3-Pyridineacetic acid
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00066302
CAS-nummer: 501-81-5
EINECS: 207-928-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 143°C to 148°C