5-Chloroquinoline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
469740010 469740050
469740010.EA 710 NOK
469740010. 469740050.
5-Chloroquinoline 97%
5-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,61 g/mol
Flash punkt: 263°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00239413
CAS-nummer: 635-27-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to yellow low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 28°C to 32°C