Dabigatran Etexilate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Pradaxa, Hexyl 2-(4-(((5-((3-ethoxy-3-oxopropyl)(pyridin-2-yl)carbamoyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methyl)amino)benzylidene)hydrazinecarboxylate, Ethyl 3-(2-(((4-(N-((hexyloxy)carbonyl)carbamimidoyl)phenyl)amino)methyl)-1-methyl-N-(pyridin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamido)propanoate, BIBR 953, (E)-ethyl 3-(2-(((4-(N'-((hexyloxy)carbonyl)carbamimidoyl)phenyl)amino)methyl)-1-methyl-N-(pyridin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamido)propanoate
469930010 469932500
469930010.EA 3825 NOK
469930010. 469932500.
Dabigatran Etexilate 98%
Dabigatran Etexilate
Formel: C₃₄H₄₁N₇O₅
MW: 627,73 g/mol
Kokepunkt: 827°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD22422841
CAS-nummer: 211915-06-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 128°C to 133°C
Water ≤5 %