N-Acetyltryptamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: N-(2-(1H-Indol-3-yl)ethyl)acetamide, 3-(2-Acetamidoethyl)indole
470261000 470265000
470261000.EA 1725 NOK
470261000. 470265000.
N-Acetyltryptamine 98%
N-Acetyltryptamine
Formel: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202,2524 g/mol
Kokepunkt: 484,7°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00209910
CAS-nummer: 1016-47-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to light yellow to light orange crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 74°C to 78°C
Water ≤2 %