Potassium indole-3-acetate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
470280010 470280050 470280250
470280010.EA 390 NOK
470280010. 470280050. 470280250.
Potassium indole-3-acetate 98%
Potassium indole-3-acetate
Formel: C₁₀H₈KNO₂
MW: 213,28 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00066213
CAS-nummer: 2338-19-4
EINECS: 219-049-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to orange to green crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %