Isothiazole-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
470360010 470362500
470360010.EA 5300 NOK
470360010. 470362500.
Isothiazole-5-carboxylic acid 97%
Isothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₂S
MW: 129,137 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07369964
CAS-nummer: 10271-85-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to beige solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %