3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Deamino-histidine, Imidazole-5-propionic acid, Imidazolepropionic acid
470380010 470382500
470380010.EA 3875 NOK
470380010. 470382500.
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid 97%
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,142 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18459271
CAS-nummer: 1074-59-5
EINECS: 214-045-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to light grey solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %