Ethyl pyrazole-3-carboxylate 98.5%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Pyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
470460010 470460050
470460010.EA 635 NOK
470460010. 470460050.
Ethyl pyrazole-3-carboxylate 98.5%
Ethyl pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Kokepunkt: 279,2°C (760mmHg)
Flash punkt: 123°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00159643
CAS-nummer: 5932-27-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Melting point 158°C to 160°C
Water ≤2 %