Benzaldehyde-4-nitrophenylhydrazone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Benzal-4-nitrophenylhydrazone
470500010 470500050
470500010.EA 270 NOK
470500010. 470500050.
Benzaldehyde-4-nitrophenylhydrazone 98%
Benzaldehyde-4-nitrophenylhydrazone
Formel: C₁₃H₁₁N₃O₂
MW: 241,25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00024596
CAS-nummer: 3078-09-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 193°C to 197°C