1,4-Diiodotetrafluorobenzene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene
470660010 470660050
470660010.EA 1025 NOK
470660010. 470660050.
1,4-Diiodotetrafluorobenzene 98%
1,4-Diiodotetrafluorobenzene
Formel: C₆F₄I₂
MW: 401,87 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001055
CAS-nummer: 392-57-4
EINECS: 206-877-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to dark yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %