Enzalutamide 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(3-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxoimidazolidin-1-yl)-2-fluoro-N-methylbenzamide, 4-[3-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-imidazolidin-1-yl]-2-fluoro-N-methyl-benzamide, MDV-3100
470780010 470782500
470780010.EA 1550 NOK
470780010. 470782500.
Enzalutamide 95%
Enzalutamide
Formel: C₂₁H₁₆F₄N₄O₂S
MW: 464,44 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD14155804
CAS-nummer: 915087-33-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %