1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 4,4',4''-(Ethane-1,1,1-triyl)triphenol
470940250 470941000
470940250.EA 475 NOK
470940250. 470941000.
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane 99%
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
Formel: C₂₀H₁₈O₃
MW: 306,36 g/mol
Kokepunkt: 531,8°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012180
CAS-nummer: 27955-94-8
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to beige powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Loss on drying ≤1 %