Di-tert-butyloxalate 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
470960050 470960250
470960050.EA 1025 NOK
470960050. 470960250.
Di-tert-butyloxalate 96%
Di-tert-butyloxalate
Formel: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,24 g/mol
Kokepunkt: 229,3°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008806
CAS-nummer: 691-64-5
EINECS: 211-723-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance colorless to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Melting point 69°C to 72°C