Perylene Red 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: N,N'-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,6,7,12-tetraphenoxy-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide, 2,9-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-5,6,12,13-tetraphenoxyanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetraone
470970010 470972500
470970010.EA 3175 NOK
470970010. 470972500.
Perylene Red 95%
Perylene Red
Formel: C₇₂H₅₈N₂O₈
MW: 1079,26 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD21608638
CAS-nummer: 123174-58-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance red powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %