1,6-Dibromopyrene 99%
Leverandør: Thermo Scientific
470980010 470980050
470980010.EA 970 NOK
470980010. 470980050.
1,6-Dibromopyrene 99%
1,6-Dibromopyrene
Formel: C₁₆H₈Br₂
MW: 360,05 g/mol
Kokepunkt: 469,6°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09263746
CAS-nummer: 27973-29-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 228°C to 232°C