Nitazoxanide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: NTZ
471080010 471080050 471080250
471080010.EA 475 NOK
471080010. 471080050. 471080250.
Nitazoxanide 98%
Nitazoxanide
Formel: C₁₂H₉N₃O₅S
MW: 307,28 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00416599
CAS-nummer: 55981-09-4
EINECS: 259-931-8
Merck Indeks: 13,06595
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 198°C to 202°C
Water ≤10 %