Carprofen 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid, 6-Chloro-alpha-methyl-9H-carbazole-2-acetic Acid
471140010 471140050
471140010.EA 770 NOK
471140010. 471140050.
Carprofen 98%
Carprofen
Formel: C₁₅H₁₂ClNO₂
MW: 273,72 g/mol
Kokepunkt: 509,1°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00079028
CAS-nummer: 53716-49-7
EINECS: 258-712-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,01876
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 195°C to 199°C
Water ≤2 %