2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
471200050 471200250 471201000
471200050.EA 780 NOK
471200050. 471200250. 471201000.
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
2-Propylpyridine-4-carbothioamide
Formel: C₉H₁₂N₂S
MW: 180,27 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00464119
CAS-nummer: 14222-60-7
EINECS: 238-093-7
Merck Indeks: 13,07982
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %