Olsalazine Sodium 98%
Leverandør: Thermo Scientific
472060050 472060250
472060050.EA 1400 NOK
472060050. 472060250.
Olsalazine Sodium 98%
Olsalazine Sodium
Formel: C₁₄H₈N₂Na₂O₆
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00013300
CAS-nummer: 6054-98-4
EINECS: 227-975-7
Merck Indeks: 13,06911
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 % (1 g, 150°C)