Regorafenib 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-(4-(3-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-3-fluorophenoxy)-N-methylpicolinamide, BAY-73-4506
472550010 472551000
472550010.EA 9300 NOK
472550010. 472551000.
Regorafenib 97%
Regorafenib
Formel: C₂₁H₁₅ClF₄N₄O₃
MW: 482,8 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16038047
CAS-nummer: 755037-03-7
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %