2,3':4',2''-Terthiophene 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
472800010 472802500
472800010.EA 3825 NOK
472800010. 472802500.
2,3':4',2''-Terthiophene 95%
2,3':4',2''-Terthiophene
Formel: C₁₂H₈S₃
MW: 248,39 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01106341
CAS-nummer: 101306-11-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %