Telotristat etiprate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Ethyl (S)-2-amino-3-(4-(2-amino-6-((R)-1-(4-chloro-2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-4-yl)phenyl)propanoate benzoylglycinate
473180250 473181000
473180250.EA 1525 NOK
473180250. 473181000.
Telotristat etiprate 97%
Telotristat etiprate
Formel: C₃₆H₃₅ClF₃N₇O₆
MW: 754,15 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD22741520
CAS-nummer: 1137608-69-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %