1,3,5-Triiodobenzene 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
473290010 473290050
473290010.EA 1950 NOK
473290010. 473290050.
1,3,5-Triiodobenzene 95%
1,3,5-Triiodobenzene
Formel: C₆H₃I₃
MW: 455,80 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02690052
CAS-nummer: 626-44-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 180°C to 186°C