D,L-Anatabine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine, (R,S)-Anatabine
473380010 473381000
473380010.EA 8500 NOK
473380010. 473381000.
D,L-Anatabine 95%
D,L-Anatabine
Formel: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00078278
CAS-nummer: 2743-90-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance colorless to light yellow to orange liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
Water ≤2.5 %