Ceresin wax, hvit
Leverandør: Thermo Scientific
473450010 473452500
473450010.EA 1550 NOK
473450010. 473452500.
Ceresin wax, hvit
Ceresin wax
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00146361
CAS-nummer: 8001-75-0
EINECS: 232-290-1
Merck Indeks: 13,01999
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to almost white pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58.0°C to 65.0°C