α-Ketoglutaric acid monopotassium salt 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Potassium 4-carboxy-2-oxobutanoate
474300050 474300250 474301000
474300050.EA 745 NOK
474300050. 474300250. 474301000.
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt 97%
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt
Formel: C₅H₅KO₅
MW: 184,19 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00064195
CAS-nummer: 997-43-3
EINECS: 213-641-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %