3,4'-Diaminodiphenyl ether 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(4-Aminophenoxy)aniline, 3,4'-Oxydianiline
474460010 474460050 474460250
474460010.EA 525 NOK
474460010. 474460050. 474460250.
3,4'-Diaminodiphenyl ether 98%
3,4'-Diaminodiphenyl ether
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,2365 g/mol
Kokepunkt: 385°C (760mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036097
CAS-nummer: 2657-87-6
EINECS: 220-190-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %