4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: BPADA, 4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)bis(phthalic anhydride), 5,5'-((Propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))bis(isobenzofuran-1,3-dione)
474470500 474472500
474470500.EA 920 NOK
474470500. 474472500.
4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride 98%
4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride
Formel: C₃₁H₂₀O₈
MW: 520,49 g/mol
Kokepunkt: 712°C (760mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00319167
CAS-nummer: 38103-06-9
EINECS: 253-781-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance almost white to yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %