Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: Azobenzene-4,4'-dicarboxylic Acid, 4,4'-Azodibenzoic acid, 4,4'-Azodibenzoic Acid, 4,4'-(Diazene-1,2-diyl)dibenzoic acid
474480010 474480050
474480010.EA 665 NOK
474480010. 474480050.
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₄
MW: 270.24 g/mol
Kokepunkt: 541°C (760mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00496621
CAS-nummer: 586-91-4
EINECS: 209-589-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance light yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %