Lenvatinib mesylate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 4-(3-Chloro-4-(3-cyclopropylureido)phenoxy)-7-methoxyquinoline-6-carboxamide methanesulphonate
474520010 474522500
474520010.EA 6175 NOK
474520010. 474522500.
Lenvatinib mesylate 98%
Lenvatinib mesylate
Formel: C₂₂H₂₃ClN₄O₇S
MW: 522,96 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18633219
CAS-nummer: 857890-39-2
New Product
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %