2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate, Octyl 2-Cyano-3,3-diphenylacrylate, 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic Acid 2-Ethylhexyl Ester, Octocrylene
474550250 474551000
474550250.EA 620 NOK
474550250. 474551000.
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate 98%
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Formel: C₂₄H₂₇NO₂
MW: 361,49 g/mol
Flash punkt: 230°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00059260
CAS-nummer: 6197-30-4
EINECS: 228-250-8
FN: 3082
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance clear colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %