Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Tetrakis[methylene-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]methane, Antioxidant 1010, 2,2-Bis(((3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl)oxy)methyl)propane-1,3-diyl bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate)
474561000 474562500
474561000.EA 430 NOK
474561000. 474562500.
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 95%
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
Formel: C₇₃H₁₀₈O₁₂
MW: 1177,66 g/mol
Kokepunkt: 1006°C (760mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00059345
CAS-nummer: 6683-19-8
EINECS: 229-722-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %