Litiumhydroksid, vannfri ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
L0225-100G L0225-25G L0225-500G
TCIAL0225-100GEA 1400 NOK
TCIAL0225-100G TCIAL0225-25G TCIAL0225-500G
Litiumhydroksid, vannfri ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Litiumhydroksid
CAS Number: 1310-65-2
MDL Number: MFCD00011095
Molecular Formula: HLiO
Molecular Weight: 23.95
Purity/Analysis Method: >98.0% (T)
Form: Powder
Melting point (°C): 471
Formel: LiOH
MW: 23.95 g/mol
Kokepunkt: 924
Smeltepunkt: 471 °C
MDL nummer: MFCD00011095
CAS-nummer: 1310-65-2
FN: 2680
ADR: 8 II
Merck Indeks: 13,05556
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity/Analysis Method >98.0% (T)