2-Phenyl-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Phenylpropane-1,3-diol
P1249-25G P1249-5G
TCIAP1249-25GEA 4700 NOK
TCIAP1249-25G TCIAP1249-5G
2-Phenyl-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
2-Phenyl-1,3-propanediol
Formel: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
MW: 152,19 g/mol
MDL nummer: MFCD00236056
CAS-nummer: 1570-95-2
EINECS: 411-810-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7373bcd667fba9afe3b58a8d56be0d6f9f5b10b&vid=e7373bcd667fba9afe3b58a8d56be0d6f9f5b10b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C