Isopropyl-β-D-tiogalactopyranosid
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
RES7057I-A102X RES7057I-A101X
RESERES7057I-A102XEA 0 NOK
RESERES7057I-A102X RESERES7057I-A101X
Isopropyl-β-D-tiogalactopyranosid
Isopropyl-β-D-tiogalactopyranosid
Formel: C₉H₁₈O₅S
Kokepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 109,5…110.5 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00063273
CAS-nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0