4-Acetylbenzonitrile 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl p-cyanophenyl ketone, 4'-Cyanoacetophenone, 4-Acetylbenzenecarbonitrile
167580050 167580250 167581000
ACRO167580050EA 655 NOK
ACRO167580050 ACRO167580250 ACRO167581000
4-Acetylbenzonitrile 98+%
4-Acetylbenzonitrile
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Kokepunkt: 110 - 112 °C (1 -rr)
Smeltepunkt: 55…58 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001825
CAS-nummer: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 58 °C
GC ≥98.0 %