1-Dodekansulfonsyre natriumsalt, LiChropur™ for ioneparkromatografi, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18308.0025 1.18308.0100
1.18308.0025EA 5030 NOK
1.18308.0025 1.18308.0100
1-Dodekansulfonsyre natriumsalt, LiChropur™ for ioneparkromatografi, Supelco®
1-Dodekansulfonsyre natriumsalt
Formel: C₁₂H₂₅NaO₃S
MW: 272,38 g/mol
Smeltepunkt: 300 °C
Tetthet: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007527
CAS-nummer: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Hill Formula C₁₂H₂₅NaO₃S
Molar Mass 272.37 g/mol
pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 330 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 2 water endangering