1-Heptansulfonsyre natriumsalt, LiChropur™ for ioneparkromatografi, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18306.0025 1.18306.0100
1.18306.0025EA 4810 NOK
1.18306.0025 1.18306.0100
1-Heptansulfonsyre natriumsalt, LiChropur™ for ioneparkromatografi, Supelco®
1-Heptansulfonsyre natriumsalt
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007543
CAS-nummer: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Hill Formula C₇H₁₅NaO₃S
Molar Mass 202,24 g/mol
Melting Point 300 °C
pH Value 5,5 - 7,5 (100 g/L, H₂O, 20 °C)
Bulk Density 391 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage Class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly water endangering