1-Oktansulfonsyre natriumsalt, LiChropur™ for ioneparkromatografi, Supelco®
Leverandør: Merck
|
Warning
|
Synonymer:
Sodium octane-1-sulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18307.0025
1.18307.1000
1.18307.0100
1.18307.0025EA
3367
NOK
1.18307.0025
1.18307.1000
1.18307.0100
1-Oktansulfonsyre natriumsalt, LiChropur™ for ioneparkromatografi, Supelco®
1-Oktansulfonsyre natriumsalt
Formel:
C₈H₁₇NaO₃S MW: 216,28 g/mol Smeltepunkt: > 300 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00007544 CAS-nummer: 5324-84-5 EINECS: 226-195-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Hill Formula | C₈H₁₇NaO₃S |
Molar Mass | 216.27 g/mol |
Melting Point |
|
pH Value | 5.5 - 7.5 (100 g/L, H₂O, 20 °C) |
Bulk Density | 345 kg/m³ |
Solubility | (20 °C) soluble |
Storage Class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | WGK 2 water endangering |
R Phrase | R 36/38 |