1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (TTA), Thenoyltrifluoroacetone, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-thienyl)butane-1,3-dione, TTFA, 2-Thenoyltrifluoroacetone, (2-Thenoyl)-ω,ω,ω-trifluoroacetone
138610250 138611000 138615000
ACRO138610250EA 1200 NOK
ACRO138610250 ACRO138611000 ACRO138615000
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone 99%
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Formel: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222,19 g/mol
Kokepunkt: 96…98 °C (8 mmHg)
Smeltepunkt: 40…44 °C
Flash punkt: 111 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005445
CAS-nummer: 326-91-0
EINECS: 206-316-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥98.5 %