1,1,3,3-Tetramethylbutylamine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
129500050 129505000
ACRO129500050EA 320 NOK
ACRO129500050 ACRO129505000
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine 95%
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine
Formel: C₈H₁₉N
Kokepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –67 °C
Tetthet: 0,805 g/cm³
Flash punkt: 32 °C
MDL nummer: MFCD00008053
CAS-nummer: 107-45-9
EINECS: 203-491-1
FN: 2734
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥94 %
Color scale ≤25 APHA