Akrylonitril stabilised, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Stabilisering: stabilisert med hydroquinonmonometyleter
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00834.0100 8.00834.1000
8.00834.0100EA 460 NOK
8.00834.0100 8.00834.1000
Akrylonitril stabilised, Sigma-Aldrich®
Akrylonitril
Formel: C₃H₃N
MW: 53,06 g/mol
Kokepunkt: 77,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –83,55 °C
Tetthet: 0,7951 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –5 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001927
CAS-nummer: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
FN: 1093
ADR: 3 (6.1),I
Merck Indeks: 13,00133
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 73 g/l (20 °C)
Melting Point -83.55 °C
Molar Mass 53.06 g/mol
Boiling Point 77.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 124 hPa (20 °C)
Flash Point -4.4 °C
Refractive Index 1.391 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 28 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Synonyms Acrylic acid nitrile, Vinyl cyanide
Hill Formula C3H3N