Coomassie Brilliant Blått G-250, proteomics kvalitet
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: C.I. 42655
M140-10GEA 1425 NOK
M140-10G M140-25G
Coomassie Brilliant Blått G-250, proteomics kvalitet
Coomassie Brilliant Blått G-250
Formel: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854,04 g/mol
Tetthet: >1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00078482
CAS-nummer: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Em (595 nm, Water) >36300
Protease none detected
Protein Staining Pass
Appearance Blue to red crystalline powder