Kaliumthiocyanat concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KSCN volumetrisk løsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Warning
38140-1EA 38140-6X1EA
38140-1EAEA 575 NOK
38140-1EA 38140-6X1EA
Kaliumthiocyanat concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KSCN volumetrisk løsning, Fluka™
Potassium thiocyanate
Concentrate for 1L standard solution
Formel: KSCN
Tetthet: 1 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011413
CAS-nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Factor 0.998 - 1.002