Silikagel, Pore size: 60 Å, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
288594-10KG 288594-1KG 288594-6KG 288594-500G
288594-10KGEA 19675 NOK
288594-10KG 288594-1KG 288594-6KG 288594-500G
Silikagel, Pore size: 60 Å, Supelco®
Silikagel
Formel: SiO₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32d44f81ff9b5079d27029ae14a872ddf55f72b&vid=cd1ba8507f8ff38abcb46fb4900b4786e9cdd44a&prid=web&clid=SAPDAM