2,6-Dimethyl-4-heptanol ≥85.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Diisobutylcarbinol
D0732-25ML D0732-500ML
TCIAD0732-25MLEA 220 NOK
TCIAD0732-25ML TCIAD0732-500ML
2,6-Dimethyl-4-heptanol ≥85.0% (by GC)
2,6-Dimethyl-4-heptanol
Formel: C₉H₂₀O
MW: 144,26 g/mol
Kokepunkt: 179°C
Smeltepunkt: –65 °C
Tetthet: 0,8237 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 74°C
MDL nummer: MFCD00008944
CAS-nummer: 108-82-7
EINECS: 203-619-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f99e453f608d8577a43e3891a98a868baf042f06&vid=f99e453f608d8577a43e3891a98a868baf042f06&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %