Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18804.0100
8.18804.0500
8.18804.0100EA
797
NOK
8.18804.0100
8.18804.0500
Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoacetate
Formel:
C₅H₁₂O₃ MW: 120,15 g/mol Kokepunkt: 109 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –58 °C Tetthet: 0,944 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 15 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008477 CAS-nummer: 1445-45-0 EINECS: 215-892-9 FN: 3272 ADR: 3,II |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 120.14 g/mol |
Boiling Point | 108 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 20 hPa (20 °C) |
Flash Point | 15 °C |
Refractive Index | 1.3859 (25 °C, 589 nm) |
Density | 0.96 g/cm3 (20 °C) |