Alizarine 97%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Alizarin, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2-Dihydroxyanthraquinone
153690250 153691000 153695000 153690025
ACRO153690250EA 680 NOK
ACRO153690250 ACRO153691000 ACRO153695000 ACRO153690025
Alizarine 97%, ren
Alizarine
Formel: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Kokepunkt: 430 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 287…289 °C
Tetthet: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001201
CAS-nummer: 72-48-0
EINECS: 200-782-5
Merck Indeks: 13,00246
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity ≤0.001 %