3-Aminophthalic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
375750010 375750050
ACRO375750010EA 850 NOK
ACRO375750010 ACRO375750050
3-Aminophthalic acid 95%
3-Aminophthalic acid
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Smeltepunkt: 170…180 °C
CAS-nummer: 5434-20-8
EINECS: 226-595-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %